Tuttnauer laboratorium autoclaven, D-Lijn
Tuttnauer
Tuttnauer produceert al meer dan 90 jaar sterilisatoren. Als wereldleider op het gebied van sterilisatie- en infectiebeheersingsoplossingen worden de Tuttnauer autoclaven vertrouwd door ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, klinieken en laboratoria in meer dan 140 landen.
VERZOEK GESPREK/DEMOTuttnauer's laboratorium autoclaven bestrijken een breed scala aan toepassingen die geschikt zijn voor vele gebieden zoals onderzoeksinstituten, universiteiten, farmaceutische, voedings-, medische en biotechnologische industrie, enz.
De geavanceerde laboratoriumlijn is beschikbaar in een ongeëvenaarde reeks van betrouwbare tafelmodellen (voor-lading) en verticale modellen (boven-lading) met kamervolumes van 23 tot 160 liter en biedt een enkele oplossing voor het volledige spectrum van sterilisatiebehoeften.
De autoclaven kunnen volledig worden geconfigureerd van algemeen gebruik tot klantspecifiek.
Algemene specificatie voor Laboratoriumautoclaven
- Hoogwaardige kamer met spiegelende afgewerkte deur
- Geavanceerd controlesysteem met eenvoudig te gebruiken toetsenbord met 3 knoppen
- Tot 20 aanpasbare cyclus-programma's
- Standaard USB- en Ethernet-aansluiting voor eenvoudige overdracht van cyclus-gegevens naar de PC
- Voor het laboratorium: 2 flexibele PT100-temperatuursensoren
Opmerking: Alle 2840 en 3850 basismodellen hebben een eenfasige voeding nodig. Hoogwaardige 3850, alle 3870, 5050 en 5075 modellen hebben een 400 volt, 3-fase voeding nodig.
Voor-lading (horizontal)
![]() |
Essentiële EL-D
|
Hoogwaardig ELC-G-D
|
Autoclaven, voor-lading, D-Lijn
Boven-lading (verticaal)
![]() |
Essentiële ELV-D
|
Hoogwaardig ELVC-G-D
|
Elk model kan worden geüpgraded met een aantal opties;
- Fabrieksmatige opties: moeten worden besteld met de autoclaaf
- Algemene opties
- Documentatiemogelijkheden: Innovatieve optie is R.PC.R Reporting (Remote PC Reporting)
Download de pdf voor de details van de opties
Tuttnauer biedt een breed scala aan laadaccessoires.
- Roestvrijstalen draadmanden en gesloten containers in verschillende maten voor alle autoclaafmodellen.
- Hef-hulpmiddelen voor het eenvoudig laden en lossen van zware voorwerpen. Het hef-hulpmiddel is mobiel of bevestigd aan de autoclaaf en is uitgerust met een geïntegreerde zwenkarm voor maximale wendbaarheid. Het is ook uitgerust met een elektronische afstandsbediening voor een vlotte afhandeling van alle soorten ladingen.
- Laadapparatuur: Laden van wagentjes en transferkarren op rails ter ondersteuning van het laad- en losproces. Gemaakt van hoogwaardig, duurzaam roestvrij staal. De verstelbare laadwagen rolt van de transferwagen op de binnenste kamer-sporen voor een eenvoudige hantering van zware lasten.