Blottingmembranen, Amersham™ Hybond™ LPF 0.2 PVDF
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10600022 10600102 10600060 10600123
10600022.EA 678 EUR
10600022. 10600102. 10600060. 10600123.
Blottingmembranen, Amersham™ Hybond™ LPF 0.2 PVDF
Transfermembranen
Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF is a low fluorescent, hydrophobic membrane, with 0,2 µm pore size, for protein transfer. Amersham™ Hybond™ LFP is optimised for fluorescent detection in Western blotting applications and for use with the Amersham™ ECL Plex™ detection system.
  • Zeer lage achtergrondfluorescentie wat resulteert in hoge gevoeligheid
  • Biedt lage autofluorescentie bij een groot aantal excitatie- en emissiegolflengten
  • Verkrijgbaar in gangbare voorgesneden formaten
  • Vermogen tot eiwitbinding >200 µg/cm²
  • Compatibel met allerlei blokkerende middelen,
More Product Information