Perfect DNA™ ladders
Leverancier: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
69046-3EA 76.4 EUR
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
Perfect DNA™ ladders
Reagentia voor elektroforese Molecuulgewichtmerkers
De Perfect DNA™ ladders bevatten sets van DNA-fragmenten met handige, gemakkelijk te onthouden lengtes, voor analyses op agarosegels. De markerbanden hebben een uniforme intensiteit en dekken een groot bereik van DNA-lengtes.
  • Formaat direct op te brengen
  • Ideaal voor routinegebruik
Productcomponenten:
1 ml (art.nr. 70538-3) of 500 µl (art.nrs. 70539-3 en 70537-3) Perfect DNA-ladder in 1X laadbuffer
1 ml 6X laadbuffer (art.nrs. 70538-3 en 70539-3) met Orange G, Xyleencyanol FF en glycerol, of 6X DNA-gellaadbuffer (art.nr. 70537-3) met broomfenolblauw, Xyleencyanol FF en Ficoll
Leveringsinformatie: Elke flacon markers bevat voldoende voor 100 laantjes. Een extra flacon 6X laadbuffer (art.nrs. 70538-3 en 70539-3) of 6X DNA-gellaadbuffer (art.nr. 70537-3) wordt meegeleverd.