Masterflex® L/S® 2-stops precisiepompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX06447-13EA 217 EUR
MFLX06447-13 MFLX06447-14 MFLX06447-16 MFLX06447-25
Masterflex® L/S® 2-stops precisiepompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op
More Product Information