Masterflex® Console Tandwielpompaandrijving voor MicroPump A-Mount pompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
75211-12
MFLX75211-12EA 1310 EUR
MFLX75211-12 MFLX75211-17-EU
Masterflex® Console Tandwielpompaandrijving voor MicroPump A-Mount pompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Drives Gear Pump Drives
Eenvoudige variabele snelheidsregeling kan veel vloeistofbehandelingstoepassingen aan.
  • 100:1 snelheidsregelingsbereik regelt de stroom over een breed bereik
  • Maximaal continu debiet mogelijk met Micropump® A-gemonteerde pompkoppen
  • Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
  • Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
  • Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer