Masterflex® L/S® precisie-procespompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77916-42-EUEA 5800 EUR
MFLX77916-42-EU MFLX77916-40-EU MFLX77916-50-EU MFLX77916-52-EU
Masterflex® L/S® precisie-procespompsystemen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Gebruiksvriendelijke aandrijvingen bieden nauwkeurige snelheidsregeling en digitale weergave van het toerental - NEMA 4X-behuizingen zijn bestand tegen proces- en spoeltoepassingen.
  • Viercijferig LED-display toont het motortoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
  • Geïntegreerde openkopsensor stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
  • Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
  • LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
  • Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4
More Product Information