Masterflex® L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX77200-12
Your Organization's Price:
Stapelbare, compacte pompaandrijving levert veelzijdige prestaties in beperkte ruimte.
  • Debiet 2,1 tot 560 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
  • Stapelbare, compacte aandrijving is perfect voor kleine werkruimtes
  • Gebouwd met een geverfde stalen behuizing met IP22-classificatie
  • Geen moeilijke programmering - enkele schakelaar voor vooruit/uit/achteruit en analoge controller
  • Pomp in beide richtingen—maakt ook spoelen voor of na het pompen mogelijk
  • Afstandsbediening van start/stop via contactsluitingvvvv
  • Runs on 12 VDC power—order power supply 77200-07 separately
Deze compacte schijven zijn perfect wanneer de ruimte beperkt is, omdat ze vrijwel overal passen. Het ontwerp met variabele snelheid maakt ze ideaal voor wanneer u vloeistof met een hogere snelheid moet verpompen. Aandrijvingen accepteren één Easy-Load® of standaard pompkop. Gebruik aandrijvingen met L/S® Precision-slangen - accepteert de maten L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 en L/S 17. Alleen siliconen- en C-Flex®-slangformuleringen worden aanbevolen voor gebruik met de maten L/S 25 en L/S 17.
<b>Leveringsinformatie: </b>Includes dual voltage benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination.