Brefeldin A ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
J62340.MB J62340.MF
J62340.MBEA 341 EUR
J62340.MB J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
Smeltpunt: 201…205 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00083258
CAS nummer: 20350-15-6
Merck Index: 14,1369