Blottingmembranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10600058 10600021 10600057 10600101 10600122
10600058.EA 327 EUR
10600058. 10600021. 10600057. 10600101. 10600122.
Blottingmembranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Transfermembranen
Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF is een hydrofoob membraan met een poriegrootte van 0,2 μm met hoge fysieke sterkte. Dit resulteert in significante hanteringsvoordelen vergeleken met niet-ondersteunde nitrocellulose en maakt het membraan uiterst geschikt voor strippen en hersonderen. De kleine poriegrootte van het membraan minimaliseert 'blow-through' en verhoogt de eiwitbinding over een breed scala aan moleculaire gewichten. Ideaal voor gebruik met standaard colorimetrische en chemiluminescentie detectiemethoden voor eiwitten van< Mr 20 000.
  • Hoge eiwitretentie, zelfs na agressieve uitwasprocedures
  • Eiwitbindingscapaciteit van meer dan 200 μg/cm² voor eenvoudige signaaldetectie
  • Maximale vastlegging van eiwitten tijdens de overdracht minimaliseert verlies van monsters
  • Met een poriegrootte van 0,2 μm voor hoger oppervlak, wat resulteert in een betere binding van eiwitten met een lage molecuulmassa
  • Verkrijgbaar in gangbare voorgesneden formaten
Voor gebruiksgemak zijn tevens Western blotting sandwiches (10 sandwiches/verpakking) beschikbaar. Elke sandwich bestaat uit voorgesneden Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF-membranen, voorgemonteerd met 2×3MM Chr filterpapier.