Agar Strips, HYCON® voor een RCS air sampler
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.44099.0025 1.44102.0025 1.44109.0040 1.44111.0100 1.44107.0050 1.44240.0050 1.44245.0025 1.44243.0050 1.44228.0040 1.44108.0040 1.44242.0050 1.44253.0050
BTSM1.44099.0025EA 149 EUR
BTSM1.44099.0025 BTSM1.44102.0025 BTSM1.44109.0040 BTSM1.44111.0100 BTSM1.44107.0050 BTSM1.44240.0050 BTSM1.44245.0025 BTSM1.44243.0050 1.44228.0040 BTSM1.44108.0040 BTSM1.44242.0050 BTSM1.44253.0050
Agar Strips, HYCON® voor een RCS air sampler
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
Een breed scala aan HYCON® Agar Strips is speciaal beschikbaar voor RCS® Microbial Air Samplers. Er zijn verschillende total count media, selectieve media voor gisten en schimmels, coliforme organismen en stafylokokken. Gamma-bestraalde producten in steriele dubbele verpakking zijn ook beschikbaar. Met behulp van gestandaardiseerde media die vervaardigd worden in gecontroleerde cleanroom omgevingen zorgt dit voor de volledige validatie van het RCS® Systems volgens ISO 14698-1/2. Elke individuele agar strip wordt in een hersluitbare koker gelast en 100% visueel gecontroleerd, waardoor een maximale veiligheid in kritieke omgevingen gegarandeerd kan worden. HYCON® Agar Strips worden gebruikt voor het controleren van omgevingslucht en samengeperste gassen met de RCS® High Flow Touch Microbial Air Sampler en de RCS® Isolator. Ze worden ook toegepast met de RCS® Plus Ex Microbial Air Sampler voor het controleren van een omgeving met explosiegevaar.
  • Specifiek ontworpen voor toepassingen binnenin de isolator en cleanroomomgevingen
  • Dubbele verpakking zorgt voor een gemakkelijke overdracht naar kritieke omgevingen
  • Additieven die er in vervat zitten voor neutralisatie van meer dan 5,000 ppm aan waterstofperoxide (enkel TCI- γ)