Agar, granular NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AG105-2.5KG AG105-50KGBL
SPCMAG105-2.5KGEA 1280 EUR
SPCMAG105-2.5KG SPCMAG105-50KGBL
Agar, granular NF
Agar
Form: Granular
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081288
CAS nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM