Agar
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Agar Agar
A0917.1000
A0917.5000
A0917.1000EA
189
EUR
A0917.1000
A0917.5000
Agar
Agar
Smeltpunt:
90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081288 CAS nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |