Agar, powder_fine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Agar Agar
1.01615.1000 1.01615.9025
1.01615.1000EA 434 EUR
1.01615.1000 1.01615.9025
Agar, powder_fine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Agar
Smeltpunt: 90
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081288
CAS nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM