Agar
Leverancier: MO BIO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Agar Agar
12112-05 12112-1
MOBO12112-05EA 0 EUR
MOBO12112-05 MOBO12112-1
Agar
Agar
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081288
CAS nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM