Masterflex® Ismatec® minicartridge-pompkoppen voor Masterflex® L/S®-aandrijvingen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07623-00EA 1170 EUR
MFLX07623-00 MFLX07623-10 MFLX07623-30
Masterflex® Ismatec® minicartridge-pompkoppen voor Masterflex® L/S®-aandrijvingen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Combineer de nauwkeurigheid van Ismatec® met de veelzijdigheid van Masterflex® slangenpompsystemen.
  • Bestel optionele minicartridges met instelbare occlusie om de druk per kanaal te variëren
  • Verwijder of plaats eenvoudig minicartridges zonder andere kanalen te storen
  • Alleen met drukhendelcassettes wordt een maximale druk van 1,5 bar bereikt
  • Click-n-go cassettes bieden een maximale druk van 1,0 bar.
Kies uit zes, acht of twaalf rollerkoppen. Minder rollen bieden grotere stroomsnelheden, terwijl meer rollen een vrijwel pulsloze stroom bieden. De koppenMore Product Information