Masterflex® L/S® VDC compacte aandrijvingen met vast toerental, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07533-50EA 1150 EUR
MFLX07533-50 MFLX07533-60 MFLX07533-70 MFLX07533-80
Masterflex® L/S® VDC compacte aandrijvingen met vast toerental, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Neem hem mee waar u hem nodig hebt - ideaal voor gebruik in het veld.
  • Debiet 6 tot 2700 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
  • Robuuste motor voor continu gebruik is ideaal voor toepassingen die een volledige inschakelduur vereisen
  • Varieer de ingangsspanning om de aandrijfsnelheid te veranderen en keer de polariteit van de ingangsspanning om om de richting om te keren—Controleer de aandrijving volledig met behulp van de stroombron
  • Gebouwd met chemisch bestendige, epoxygecoate stalen