Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslangen, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06404-70EA 360 EUR
MFLX06404-70 MFLX06404-88 MFLX06404-89
Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslangen, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Gaat langer mee en presteert beter dan andere slangen met een levensduur van 10.000 uur.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die