Restrictie-enzymen, Dryzymes®
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
715 716 717
EDVO715EA 53.9 EUR
EDVO715 EDVO716 EDVO717
Restrictie-enzymen, Dryzymes®
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor biochemie
De drie meestgebruikte restrictie-enzymen zijn Eco RI, Bam HI en Hind III. Elk van deze enzymen versnelt het splitsen van DNA bij de gedefinieerde basesequentie. Alle enzymen zijn gelyofiliseerd en bevatten 1500 units. Eén unit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid van een enzym die nodig is voor het verteren van 1,0 µg lambda-DNA in 60 minuten bij 37 °C in een reactiemengsel van in totaal 50 µl.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable