Voedingsbodems voor de analyse van (drink)water
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.07680.0500
1.11471.0500
1.07680.0500EA
292
EUR
1.07680.0500
1.11471.0500
Voedingsbodems voor de analyse van (drink)water
Media voor microbiologie
Gedehydrateerde media voor microbiologie
Het ontbreken van schoon, vers water vormt vandaag de dag een van de belangrijkste problemen van de mens. Ook in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie wordt onderzoek van water voorgeschreven. Media in korrelvorm van Merck worden vervaardigd met inachtneming van strikte richtlijnen en de kwaliteit wordt gecontroleerd volgens ISO 11133.
- All your requirements - a wide range of dehydrated media or ready to use media such as Merckoplate® together with suitable filtering systems
- High quality products at economical prices
- All media comply with ISO standards
Vraag onze waterbrochure W 286135 aan. GN-6 cellulosefilters van Pall worden aanbevolen voor het onderzoek van drinkwater.