Real-Time PCR Detectiekit voor micro-organismen, QuickBlue RealQuick
Leverancier: Q BIOANALYTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
QB-RT-06-10SMP QB-RT-06-50 QB-RT-06-250 QB-RT-06-1000
710-0674EA 0 EUR
710-0674 710-0676 710-0675 710-0673
Real-Time PCR Detectiekit voor micro-organismen, QuickBlue RealQuick
Testsystemen voor microbiologie PCR testen
This product range is optimised for real-Time PCR and uses Taqman® probe technology for the detection of human pathogenic bacteria. The kits are typically co-ordinated in such a way as to enable them to be used together in one run.
  • Worden gebruikt op alle gangbare real-time PCR-systemen
  • Uitzonderlijke resultaten op gebied van specificiteit en gevoeligheid
  • Conform ISO-norm 20838:2006
Certificaten: Compliant with ISO standard 20838:2006.