DNA polymerases
Leverancier: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 73.5 EUR
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
DNA polymerases
Reagentia voor nucleïnezuren End-point PCR Enzymes and Kits
KOD HiFi DNA-polymerase is een uniek proofreading-enzym dat is geïsoleerd uit de extreem thermofiele Thermococcus kodakaraensis KOD1. Het heeft een superieure processiviteit en betrouwbaarheid, waardoor snellere en nauwkeurigere PCR-amplificatie mogelijk is dan met conventionele enzymen.
KOD HiFi DNA-polymerase is ook leverbaar in een 'hot-start' versie voor een hoge specificiteit en grotere afleeslengte, en als mengsel (KOD XL DNA Polymerase), aanbevolen voor zeer lange sjablonen.
NovaTaq™ DNA-polymerase is een zeer zuiver recombinant enzym dat geschikt is voor alle toepassingen waarbij Taq DNA polymerase van de beste kwaliteit moet worden gebruikt.
Voor een hogere specificiteit en voor gebruiksgemak bij standaard-PCR-procedures, is NovaTaq Hot Start DNA-polymerase een chemisch gemodificeerde vorm van het enzym, die wordt geactiveerd wanneer hij gedurende 7 tot 10 minuten op 95 °C wordt verhit.