VacuCap®-vacuümfiltratieapparaten
VacuCap®-vacuümfiltratieapparaten. Innovatieve flesdopfilters kunnen meerdere flessen vullen met één apparaat
- De mogelijkheid om volumes van 100 ml tot 5 liter in meerdere aliquots te verwerken
- Vermindert benodigde opslagruimte en afval
- Milieuvriendelijk met minimale afval van kunststoffen
- Zuigt direct uit het mengreservoir
- Elimineert de kans op besmetting tijdens overdracht door rechtstreeks naar een steriele container te filteren
- Het Supor-membraan is laag in extraheerbare stoffen en surfactantvrij, wat zorgt voor een hoog debiet
- Leverbaar met ingebouwde voorfilter om verstopping te voorkomen en de verwerkingscapaciteit van oplossingen met veel deeltjes te verhogen
Toepassingen
- Vacuümfiltratie van cel- en weefselcultuurmedia, microbiologische media, waterige oplossingen, eiwitoplossingen en buffers
- Voorfiltratie of zuivering van waterige oplossingen
- PF-versie handig voor filtratie van moeilijk te filteren oplossingen.
INSTRUCTIES
![]() |
1.Sluit de slanginvoer aan op de poort gemarkeerd met 'INLET' (INGANG) op het VacuCap-apparaat. Plaats het andere uiteinde van de slang in de ongefilterde vloeistof die moet worden opgenomen. |
![]() |
2. Sluit de vacuümslang aan op de poort gemarkeerd met 'VACUUM' (VACUÜM) op het VacuCap-apparaat. Raadpleeg de bijsluiter voor veiligheidsmaatregelen. |
![]() |
3. Start het vacuümeren terwijl u het VacuCap-apparaat stevig op de filtraatcontainer houdt. Het VacuCap-apparaat wordt veilig afgesloten op de bovenkant van de container en er wordt vloeistof opgenomen. |
![]() |
4. Schakel de vacuümpomp uit wanneer de filtratie is voltooid, zodat het vacuüm in de ontvangstcontainer kan wegtrekken. Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige instructies. |
Verwerk meer per eenheid en verminder afval van kunststoffen. Verminder benodigde opslagruimte en verminder afvalkosten vergeleken met gebruikelijke vacuümfiltratiesystemen