Minimate™-filtratiesysteem voor tangentiële stroming
Minimate™-filtratiesysteem voor tangentiële stroming. Stroomlijnt de processen voor het concentreren, het ontzouten en de bufferuitwisseling op laboratoriumschaal.
foto uit onderzoeksbrochure pagina 10
- Het plug-en-play ontwerp van het systeem omvat alle bevestigingsmaterialen, slangen en aansluitstukken die nodig zijn om uw TFF-proces snel te kunnen starten
- Concentratie- en diafiltratieprocessen kunnen op hetzelfde systeem worden uitgevoerd met minimale tussenkomst van de gebruiker
- Kosteneffectief ontwerp − gemakkelijk te reinigen en hergebruiken
Toepassingen
- Concentreren en ontzouten van eiwitten, peptiden of nucleïnezuren (DNA, RNA, oligonucleotiden)
- Terugwinnen van antilichamen of recombinante eiwitten uit geklaarde celcultuurmedia
- Scheiden (fractioneren) van grote en kleine biomoleculen
- Concentreren van virussen of gentherapievectoren
- Voorbereiden van monsters voorafgaand aan kolomchromatografie