Niet alle spuitfilters zijn hetzelfde
Gun uw analysemonsters de vipbehandeling van Pall Laboratory
De nieuwe universele wwPTFE (water bevochtigbaar polytetrafluorethyleen) van Pall Laboratory onderscheidt zich van de massa. Dit innovatieve membraan geeft u de garantie en zekerheid die u nodig heeft om een probleemloze analyse te garanderen. Hoge doorstroming en verhoogde doorvoer met alle soorten monsters, van waterige tot agressieve organische oplosmiddelen, waardoor het validatiewerk tot een minimum wordt beperkt en complexe laboratoriumworkflows worden vereenvoudigd.
Het nieuwe Acrodisc One™ spuitfilter met wwPTFE-membraan is een eersteklas spuitfilter (PSF) dat de verwachtingen overtreft en de levensduur van de HPLC-kolom tot 52 keer verlengt! Een spuitfilter dat u tijd en geld bespaart met een meerlaags voorfilter voor een tot 30% hogere doorvoer en hogere doorstroming.
- Acrodisc One verlengt de levensduur van HPLC-kolommen tot 52 keer
- Het unieke PSF-ontwerp van Pall biedt een groter effectief filteroppervlak dan de traditionele 25mm-spuitfilters, voor een tot 30% hogere doorvoercapaciteit en een hogere doorstroming tot 150ml.
- Verkrijgbaar met GxF asymmetrisch meerlaags voorfilter voor een hogere deeltjesbindingscapaciteit in moeilijk te filteren monsters
- 13 mm Acrodisc®-spuitfilter, met minispike configuratie, biedt lage retentie en eenvoudige filtratie in automatische monsternameflacons
- Gecertificeerde lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen voor een nauwkeurige analyse voor HPLC/UHPLC
- Voor zowel waterige als agressieve organische oplossingen op basis van oplosmiddelen
Voor betere prestaties - het Acrodisc One PSF-ontwerp
Download de technische handleiding voor meer informatie over het kiezen van het juiste spuitfilter, het verlengen van de gebruiksduur van de kolom of het bekijken van extraheerbare stoffen en de binding van medicatie. |
Bestel hier uw exemplaar en probeer het zelf: |
||
Bekijk het wwPTFE-productassortiment voor uw HPLC/UHPLC-monster- en oplosmiddelvoorbereidingsbehoeften
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Centrifugeerbuisjes | Filterplaten | Membraanschijven | Mobiele-fasefiltratie |