Acrodisc® MS-gecertificeerde spuitfilters
Acrodisc MS-spuitfilters verkleinen de kans op matrixeffecten die worden veroorzaakt door extraheerbare stoffen. De filters hebben een lage eiwitbinding, wat zorgt voor meer nauwkeurigheid bij eiwitbepalingen en minder kans op het verlies van analyten.
Wat is de Acrodisc MS?
De Acrodisc MS is de eerste spuitfilter die LCMS-gecertificeerd is. De spuitfilter biedt uitzonderlijk lage gehaltes extraheerbare stoffen en een goed debiet en retentierendement ter bescherming van uw kolommen en instrumenten.
Wat zijn de voordelen van dit product?
Het eerste gecertificeerde LCMS-filter met uitzonderlijk lage gehaltes aan extraheerbare stoffen.
Acrodisc MS-spuitfilters zijn verpakt in afzonderlijke buisjes om ze te beschermen tegen externe bronnen van extraheerbare stoffen. Terwijl een buis wordt gebruikt, zijn de andere nog steeds verzegeld.
Het WWPTFE-membraan (met water te bevochtigen polytetrafluorethyleen) kan worden gebruikt met zowel organische als waterige solventen. Bij gebruik in combinatie met een polyethyleen behuizing biedt het membraan een uitstekende chemische bestendigheid.
Er is minimale eiwitadsorptie met de Acrodisc MS-spuitfilters.
Onderzoeksbrochure weergeven