Gecertificeerde membranen voor microbiologische analyse
![]() |
Navulverpakking met membranen voor de Sentino®-membraandispenser Ontworpen om benodigde opslagruimte te minimaliseren, voor minder afval van verpakkingsmateriaal Gemengde cellulose-esters zijn de meest geaccepteerde filtermedia voor microbiologische analyse en bieden maximale terugwinning van organismen. Membraan met hoog debiet dat is geoptimaliseerd voor biologische, farmaceutische en sterilisatiefiltratievereisten. Membraan met hoog debiet en donkere achtergrond biedt uitstekend contrast voor het tellen van ondoorzichtige kolonies. Exclusief stippel-roosterpatroon bevordert of vermindert koloniegroei niet.
|