Filtertrechters
Filtreertrechters met membraan voor eenmalig gebruik, steriel
![]() |
MicroFunnel-filtreertrechters 100 – 300 ml Ideaal voor kwaliteitscontroleanalyse van waterige vloeistoffen toegepast bij farmaceutische productie. Afzonderlijk gelabeld voor batchtraceerbaarheid. Microchek II™-filtreertrechters voor drankmonitoren Eenvoudig te gebruiken filtreertrechter voor eenmalig gebruik die voldoet aan de eisen voor microbiologische analyses van dranken. MicroFunnel Plus-filtreertrechters 300 ml Gecombineerde filtreertrechter en monsterbeker om het risico op besmetting te elimineren. Producten met Supor®-membraan zijn ontworpen voor monstername van water tot 90 ºC. |
Filtreertrechters zonder membraan voor eenmalig gebruik, steriel
![]() |
Sentino®-filtreertrechters 100 – 250 ml Geschikt voor analyse van drinkwater en afvalwater en het monitoren van omgevings- en recreatiewater, industrieel water en dranken. |
Herbruikbare filtreertrechters, autoclaveerbaar
![]() |
Sentino® magnetische filtreertrechters Geschikt voor analyse van drinkwater en afvalwater en het monitoren van omgevings- en recreatiewater, industrieel water, dranken, farmaceutische grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. |