Chromasolv™ oplosmiddelen
Deze oplosmiddelen zijn op maat gemaakt om aan de eisen van alle specifieke analytische methodes te voldoen en zijn geschikt voor gebruik in diverse industriële bereiken.
Chromasolv™ oplosmiddelen voor HPLC-toepassingen
U heeft een leverancier van oplosmiddelen nodig die u kunt vertrouwen. Al onze oplosmiddelen zijn getest op geschiktheid voor HPLC-analyse.
Chromasolv™ oplosmiddelen in roestvrijstalen containers
Reduceer uw kosten voor de opslag van oplosmiddelen, alsook de bewerking en verwijdering ervan met 98%.
Chromasolv™ oplosmiddelen voor LC-MS-toepassingen
Alle LC-MS-oplosmiddelen worden getest met Reserpine om lage onzuiverheden in hooggevoelige spectra te garanderen om de integriteit te behouden.
Chromasolv™ oplosmiddelen voor de analyse van pesticidenresidu
Uitgebreid assortiment oplosmiddelen, speciaal ontworpen voor analyse van pesticidenresidu door middel van gaschromatografie.
Chromasolv™ oplosmiddelen voor headspace GC
Complete reeks zeer zuivere oplosmiddelen conform USP, Ph. Eur. En ICH-eisen voor headspace GC-analyse.