Koelkasten
Vonkvrije MediLine-laboratoriumkoelkast van Liebherr, ATEX, LKexv
Met geforceerde luchtkoeling en een elektronisch regelsysteem dat zorgt voor een constante temperatuur en gelijkmatige temperatuurverdeling. Ze zijn specifiek ontworpen voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
MediLine-laboratoriumkoelkasten tafelmodel, compact, LKUv
De tafelmodellen zijn 820 mm hoog en passen onder bijna elke laboratoriumwerkbank. Het geforceerde luchtkoelsysteem en nauwkeurige elektronische regelsysteem zorgen voor een consistente temperatuur en gelijkmatige temperatuurverdeling.
MediLine-laboratoriumkoelkast/vriezer met vonkvrij interieur, ATEX, LCexv
Koelkast/vriezer met vonkvrij interieur voor het bewaren van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
Compleet aanbod koelkasten
Bekijk hier ons volledige aanbod VWR-koelkasten.