Temperatuur: meten - loggen - geaccrediteerde services
Naast een uitgebreid assortiment apparaten voor het meten of registreren van temperatuur, biedt VWR ook een gevarieerd aanbod aan services voor bewaking en geaccrediteerde kalibratie.
Zie hieronder voor verdere informatie en het productaanbod.
Download de HSG voor een compleet overzicht van alle temperatuur- en vochtigheidstoepassingen, van strips tot geavanceerde dataloggers.
Productaanbod
Alleen temperatuur meten, -50 °C tot +70 °C
- Met sonde, flessonde of omgeving
- Leesbaarheid van 0,1 °C, nauwkeurigheid van ± 1 °C
Temperatuur meten, met alarm, -50 °C tot +70 °C
- Met sonde, flessonde of omgeving
- Leesbaarheid van 0,1 °C, nauwkeurigheid van ± 1 °C
Temperatuur meten met radiosignaal, -30 °C tot +70 °C
- Met flessonde
- Leesbaarheid van 0,1 °C, nauwkeurigheid van ± 1 °C
Zeer nauwkeurig temperatuur meten, met alarm, -50 °C tot +70 °C
- Met sondes, flessondes
- Leesbaarheid 0,01 °C, nauwkeurigheid ± 0,1 °C
Temperatuurgegevens loggen, ideaal voor onderweg, -35 °C tot +50 °C
- Zonder sonde
- Leesbaarheid 0,1 °C, nauwkeurigheid ± 0,2 °C
- Met houder en kabel of bluetooth
Zeer nauwkeurig temperatuurgegevens loggen, -50 °C tot +70 °C
- Met sondes, flessondes
- Leesbaarheid van 0,01 °C, nauwkeurigheid van ± 0,25 °C
- Maximaal 1.000.000 datageheugen
Zeer nauwkeurig temperatuurgegevens loggen, -90 °C tot +105 °C
- Met sondes
- Leesbaarheid 0,01 °C, nauwkeurigheid ± 0,2 °C en 0,1 °C
- Maximaal 1.000.000 datageheugen
Zeer nauwkeurig temperatuur loggen, -200 °C tot +105 °C
- Met sondes
- Leesbaarheid 0,01 °C, nauwkeurigheid ± 0,2 °C en 0,1 °C
- Maximaal 1.000.000 datageheugen
Draadloos temperatuurgegevens (en meer) loggen, Sense Anywhere, -200°C to + 200°C
- Zonder sondes
- Leesbaarheid 0,01 °C, nauwkeurigheid ± 0,15 °C
- Realtime, in de cloud
Geaccrediteerde kalibratie voor al uw thermometers en dataloggers
Merkonafhankelijke, ISO17025-geaccrediteerde kalibratiediensten voor temperatuurapparaten zoals thermometers, dataloggers, blokken en baden.
Uw voordeel
- Goedgekeurde kwaliteit
- Gedetailleerde procesdocumentatie
- Alle merken en modellen
- NIST-traceerbaar
- ISO 17025-kalibratiecertificaat
- Herinneringssysteem voor aflopen van de tijd
- Te combineren met vochtigheidskalibratie