Microscopie voor Life Science onderzoek geëvalueerd en verbeterd
Discover Echo is gebouwd rond een unieke visie: het evalueren en verbeteren van het traditionele microscoopontwerp. Elk aspect op het gebied van workflow, bruikbaarheid en prestatie is onder handen genomen om een moderner en krachtiger product te creëren.
71% van de onderzoekslaboratoria bezit tegenwoordig zowel STAANDE microscopen als INVERSIE microscopen.
Echo heeft 's werelds eerste hybride microscopen ontwikkeld die eenvoudig tussen beide configuraties kunnen omschakelen. Er is geen andere microscoop op de markt die dit kan.
Wij hebben ook oculairs vervangen door touchscreens met ultrahoge resolutie om een ongeëvenaarde ervaring te creëren.
Rebel
Snel, betrouwbaar, beelden van hoge kwaliteit, binnen handbereik
Het werkpaard onder de microscopen voor helderveld/weefselcultuur
Staande en geïnverteerde configuratie
Beeldvormingsmodi: BF-PH-POL
Intelligent neusstuk met 5 standen
ONTDEK MEER
Revolve
Ontdek, leg vast, deel en publiceer - een microscoop die uw hele laboratorium zal gebruiken
Krachtige microscoop voor geavanceerd onderzoeksniveau
Staande en geïnverteerde configuratie
Beeldvormingsmodi: FL, BF, PH, DF, POL
Intelligent neusstuk met 6 standen
5-kanaals gemotoriseerde fluorescentie
Z-Stack beschikbaar
Light automatisering
Revolution
De geautomatiseerde microscoop voor Life Science onderzoek