Camera's
Avantor biedt de grootste keuze aan camera's op de markt. Ze dekken de meeste klanttoepassingen en marktsegmenten. Als u op zoek bent naar een 'alles-in-één'-oplossing voor microscopen, kijk dan eens naar digitale microscopen met een geïntegreerde camera.
Hoe kan ik een selectie maken!
Omdat Avantor een ruim assortiment camera's aanbiedt, presenteren wij u een keuzehulp die u helpt de camera te vinden die het beste bij u past. Bij de keuzehulp hebt u de volgende opties:
Sensortype - Sensorgrootte - Kleur of monochroom - Resolutie - Connectiviteit (USB of HDMI of andere) - Toepassing.
USB-camera's en camera's voor fluorescentie-toepassingen
De USB-camera’s worden het vaakst gebruikt. Ze zijn ideaal voor algemeen gebruik en high-end zicht. De USB-camera's hebben software nodig voor uitgebreide afbeeldinganalyse die op een CD kan staan of moet worden gedownload van een website.
Modellen beschikbaar van 3 tot 20 MP
HDMI-camera's
De HDMI-camera's bieden diverse instellingen direct vanaf het apparaat met behulp van een muis (over het algemeen meegeleverd) om de geprefereerde parameters in te stellen.
Sommige modellen kunnen worden gebruikt met een software (via USB-verbinding met pc) Met HDMI-camera's kunt u foto's en video's op een beamer of externe monitor tonen.
Van 2MP tot 6 MP.
Wifi en tabletcamera's
Tabletcamera's hebben een app op een iPad of kunnen toepassingssoftware gebruiken, afhankelijk van het type camera. Het is gemakkelijk om afbeeldingen mee te delen. Er is geen pc bij nodig. Ideaal voor eenvoudige afbeeldinganalyse.
5 MP modellen.
Oculaircamera's
Voor basistoepassingen kunnen ze gemakkelijk op een microscoop worden aangebracht, als er geen fotobuis of een trinoculaire microscoop is.