Milieuvriendelijke veiligheids- en werkkleding
Zonder concessies te doen ten aanzien van veiligheid en welzijn, zijn er nu persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding die op een duurzamere manier worden vervaardigd, waarvoor bij de productie en het verpakken minder grondstoffen worden gebruikt of die na gebruik kunnen worden afgevoerd of gerecycled. Stap over op een van de milieuvriendelijke producten hieronder.
Nieuw!
3M™ Aura™ ademhalingsmasker 9300+ serie
3M™ Aura™ ademhalingsmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten nu minimaal 25% gerecycled materiaal.
Portwest nitrilschuim bamboehandschoenen NPR15
Nitrilschuim-coating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. 15-gauge voering gemaakt van duurzaam bamboe.
Portwest Eco veiligheidssportschoenen S1P
Gerecyclede gebreide bovenkant, gemaakt van gerecyclede petflessen. Recyclebare "groene" verpakking.
Portwest Eco Hi-Vis werkkleding
Hi-Vis vesten, jassen, broeken, fleeces, truien, polo's, t-shirts, gemaakt van 100% gerecycled polyester.
Halyard PUREZERO nitril handschoenen voor Life Science
Vervaardigd met behulp van 92% hernieuwbare energie. Voor de dispenserdozen en omdozen zijn gerecyclede materialen gebruikt.
Ansell MicroFlex 31-103 handschoenen voor eenmalig gebruik
Composteerbare handschoenen van biogebaseerd PLA (op suiker gebaseerd) met EN 13432-certificering, gemaakt in Portugal. Behaal meer dan 90% biologische afbraak binnen 180 dagen in industriële compostfaciliteiten.
Ansell HyFlex® 11-842
Veelzijdig inzetbare handschoenen met voering van 90% gerecycled nylon/spandex. Reductie van de CO2-voetafdruk van 75 g CO eq/paar. De plasticvrije binnenverpakking bevat 53% minder materialen.
VWR® duurzame labjassen - uw nieuwe labjassen gerecycled van uw oude
Gemaakt van 100% gerecycled, hoogwaardige monovezelpolyesters kunnen volledig worden gerecycled. Het gerecyclede materiaal kan worden verwerkt tot nieuwe kledingstukken. Ophaal- en recyclingservice is inbegrepen in de prijs van het kledingstuk.
Portwest Biztex™ ST90 overalls
Type 5/6 overalls die 5 keer kunnen worden gewassen.
Cederroth eerste hulp
De groen gekleurde kunststof in Cederroth stations en dispensers is met ingang van januari 2022 gemaakt van >85% gerecyclede kunststoffen.
JALAS® Green Line schoencollectie
De eerste collectie veiligheidsschoenen met het EU Ecolabel (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).
VWR Nitril Green handschoenen
Het productieproces voor deze handschoenen is opnieuw ontworpen om gas, elektriciteit en CO2-uitstoot te besparen, zodat u uw ecologische voetafdruk kunt verminderen maar toch een handschoen draagt die huidvriendelijk is en superieure bescherming biedt.
Biologisch afbreekbare handschoenen van Showa
Met de revolutionaire Eco Best Technology® van SHOWA zijn deze handschoenen ontworpen voor versnelde biologische afbraak op biologisch actieve stortplaatsen.
VWR handschoen- voeringen
Deze binnenhandschoenen verjagen transpiratie, waardoor handschoenen langer comfortabel blijven en verbruik kan worden gereduceerd.
Uvex Bamboo TwinFlex D xg
Gemaakt van 45%; bamboeviscose en gerecycled polyamide. Met minder verpakking en een CO2-neutrale productierating.
Uvex planet C500 binnenhandschoenen
Vervaardigd met behulp van de Bamboo TwinFlex®-technologie die voor maximale snijweerstand, uitzonderlijke slijtvastheid en een uitstekend draagcomfort zorgt.
Uvex planet i-guard brillen
Reeks modulaire brillen gemaakt van biogebaseerde en gerecyclede materialen, met verbeterde verpakking en de energie die tijdens het productieproces gebruikt wordt, is afkomstig van biomassabronnen.
Bolle Solis Go Green veiligheidsbril
Het nylon montuur is gemaakt van gerecyclede visnetten, met een milieuvriendelijkere productie, milieuvriendelijker transport en geen kunststof verpakking.
Elten L10 veiligheidsschoenen - Gemaakt van milieuvriendelijk terracare-leer
Elten werkt met machines die zijn ontworpen voor energie- en materiaal-efficiëntie. Er ontstaat dus minder afval in het productieproces. Vervaardigd in Duitsland, dus minder transport.
Portwest veganistische veiligheidsschoenen
Bij de productie van deze veiligheidsschoenen worden geen dierlijke producten of dierlijke bijproducten gebruikt.
Uvex 1 G2 Planet veiligheidsschoeisel
Gemaakt van gerecyclede materialen met gerecyclede verpakking. Gefabriceerd in een Europese fabriek, waarbij hernieuwbare energie en minder afval is gebruikt.
Dupont chemicaliën- bestendige overalls, Tyvek® 500 Xpert
Optionele Eco-verpakking (optie voor bulkverpakking) vermindert afval en energieverbruik.
Milieuvriendelijke laboratoriumjassen
Laboratoriumjassen gemaakt van gerecyclede materialen, waaronder een recycling-oplossing aan het einde van het gebruik.
JSP veiligheidshelmen met recyclingservice
Een uitgebreid assortiment veiligheidshelmen met compatibele gratis recyclingmogelijkheid (u betaalt alleen voor de retourzending).
Uvex planet veiligheidshelmen
Het omhulsel is gemaakt van 30% bioplastic, de hoofdband is 50% gerecycled. Minder en gerecyclede verpakking.