Groenere oplossingen voor gecontroleerde omgevingen
De cleanroom is van nature een uitdagende omgeving om milieubewust bezig te zijn. We gebruiken veel energie en vertrouwen op producten voor eenmalig gebruik en extra verpakkingen om het risico op verontreiniging te verminderen. Het is ook moeilijk om veranderingen aan te brengen wanneer artikelen in SOP's zijn opgenomen of waarvoor hervalidatie nodig is. Er komt nu echter een aantal nieuwe innovaties op de markt, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op het milieu en elke stap richting het verminderen van onze CO2-voetafdruk, of dat nu gebeurt door minder te gebruiken of beter in te kopen, is een stap in de goede richting.
Cleanroom-doekjes
Contec Refibe
Niet-steriele en steriele 100% gebreide, wasbare polyester cleanroom-schoonmaakdoekjes gemaakt van 100% gerecyclede kunststof consumenten-waterflessen. Elk pakje doekjes voorkomt dat 35+ flessen op de vuilstort terechtkomen.
Texwipe Revolve
Droge of vochtige schoonmaakdoekjes, mophoezen en -pads, verkrijgbaar in steriele en niet-steriele uitvoering. Gemaakt van post-consumer polyester (rPET) garen, gemaakt door het upcyclen van kunststof waterflessen.
Diversey Oxivir schoonmaakdoekjes
Het actieve bestanddeel, waterstofperoxide, valt uiteen in de milieuvriendelijke delen water en O2. De schoonmaakdoekjes en bakken kunnen worden gerecycled.
Cleanroomverbruiksartikelen en -verpakking
VWR PureImage cleanroompapier
Recyclebaar omdat er geen latexcoating op zit en wordt geleverd in duurzamere verpakkingen.
EcoBond cleanroompapier
Een recyclebare versie van BCR® cleanroomschrijfpapier. EcoBond® is gemaakt van cellulose en aanbevolen voor gebruik in ISO klasse 3 tot 7.
Vloerbedekking en vloermatten
VWR Purestep matten EnviroTack
Bevat ggo-vrije, hernieuwbare plantbased materialen die de CO2-uitstoot verminderen. Gemaakt van 20% speciaal ontworpen biohybride hars. Zelfklevende matten kunnen ook na gebruik worden gerecycled.
Intelligente zolenreinigingsmachine
Geen kleverige matten of schoenhoesjes meer nodig, dus minder wegwerpafval. Gemakkelijk aan te brengen, eenvoudig te reinigen, veel verwijdering van deeltjes.
Micronova Novaclean reinigingsmiddel
Recyclebaar én veiliger voor de gezondheid van mens en milieu.