Filtratie
Opgeloste voedingsmiddelen zijn vaak lastig te filteren vanwege de hoeveelheid relatief grote deeltjesmaterialen in de oplossing. Afhankelijk van de toepassing en de gebruikte analysetechniek kunnen producten als geplooid filterpapier voor zwaartekrachtfiltratie of spuitfilters voor overdrukfiltratie worden gebruikt om monsters te klaren.
Productselectie
Filterpapier
VWR heeft een uitgebreid assortiment filterpapier...
Spuitfilters
Overdruk kan filtratie vergemakkelijken!
Glasvezelfilters
Glasvezelfilters kenmerken zich door hoog debiet, hoge beladingscapaciteit, goede thermische tolerantie en uitstekende neerslagretentie...