Recirculatie-filterafzuigkasten
Recirculatie-filterafzuigkasten vormen een mogelijk alternatief voor de zuurkast wanneer er geen extractie naar buiten kan worden voorzien. Deze afzuigkasten zijn uitgerust met filtratietechnologie die specifiek is voor het type producten waarmee wordt gewerkt.
Ontworpen ter bescherming van de gebruiker en het milieu
- Een flexibele oplossing
Flex™ technologie: modulaire filtratiekolom die aan uw toepassing kan worden aangepast. Vaste stoffen en vloeistoffen, afzonderlijk of samen. - Een kostenbesparende oplossing
Zeer laag energieverbruik
Gemakkelijk te installeren en te verplaatsen, direct leverbaar
Vermindert de kosten voor infrastructuur, installatie en gebruik - Een veilige oplossing
Voldoet aan de norm NF X 15-211: 2009 en is getest volgens de norm ASHRAE 110: 1995
ESP® – Erlab-veiligheidsprogramma: een oplossing voor bescherming van de gebruiker die langer meegaat - Een milieuvriendelijke oplossing
Geen uitstoot van schadelijke verontreinigingen in de atmosfeer