Metaal met epoxycoating
Metalen meubilair wordt volledig vervaardigd uit staal. Staal dat eerst elektrolytisch verzinkt en daarna met een duurzame epoxyhars poeder-coating gebakken wordt.
Deze epoxyhars coating heeft volgende eigenschappen:
- maakt het staal chemisch resistent
- gemakkelijk te onderhouden
- goed decontamineerbaar
- naadloos en glad oppervlak
Köttermann
Köttermann neemt de veiligheid van iedereen in het laboratorium uitermate serieus.