Secundaire referentiestandaarden voor gaschromatografie
Breed assortiment van 24 verschillende GC-secondaire referentiestandaarden voor diverse chromatografische en analytische toepassingen. FDA, USP en EP erkennen het gebruik van secondaire standaarden en werkstandaarden die zijn opgesteld met betrekking tot overeenkomstige primaire standaarden.
- Profiel voor zuiver en specifiek onzuiver bepaald door GC-MS (beschreven in het analysecertificaat)
- Assay meer dan 99,9%
- Voordelig alternatief voor de farmacopee-primaire standaarden
- Beschikbaar in glazen fles van 100 ml
- Traceerbare gegevens die kenmerkend zijn voor de huidige batch primaire standaarden