PESTINORM® SUPRA TRACE-solventen voor sporenanalyse van pesticiden en organische stoffen
PESTINORM® SUPRA TRACE – een algemene solvent geschikt voor alle toepassingen
Elf solventen met hoge zuiverheid voor alle organische monsteranalyses en gevoelige detectiemethoden (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Zeer hoge zuiverheid (> 99,9% van assay), betrouwbaarheid
- Eén algemene solvent voor alle monsters en gevoelige detectiemethoden
- Gespecificeerd retentietijdbereik voor ECD is groter (dus zelfs laag kokende stoffen kunnen betrouwbaar worden gedetecteerd)
- Alle detectiemethoden zijn opgenomen in de specificaties