Intelligente digitale sensoren (IDS) - Beveilig de toekomst - WTW, een Xylem-merk
Intelligent: IDS-sensoren zijn slim. De sensoren melden zich automatisch aan en dragen zowel de beschrijving, het serienummer, het kalibratierecord en de kalibratiegeschiedenis over als complete parameters.
Digitaal: IDS-sensoren zetten de gevoelige signalen om in digitale signalen en dragen deze foutbestendig en foutloos over naar de meter. Geen verschil tussen het gebruik van een kabel of draadloze modules.
Sensor: IDS-sensoren zijn gebaseerd op bewezen en voortdurend verbeterde WTW-sensoren. Zij omvatten vrijwel elke toepassing voor het meten van pH, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en turbiditeit.
Het IDS-concept van WTW: intelligente, digitale sensoren voor standaardparameters pH, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en turbiditeit.
Het IDS-systeem is gebaseerd op twee componenten: digitale sensoren en de overeenkomstige veld- en tafelmodelmeetinstrumenten. De bijzondere innovatie: de metingen worden verwerkt in de sensor, niet in de meter: 1 meter voor alle parameters: pH - geleidbaarheid - opgeloste zuurstof - turbiditeit
En daarnaast ondersteunen vanaf nu alle IDS-tafelmeetinstrumenten draadloze metingen.
Het voordeel van IDS: tienduizenden elektroden vonden al hun weg naar het lab!
- Het omzetten van gevoelige signalen in foutbestendige digitale gegevens
- Kalibratierecords worden in de sensor opgeslagen - onafhankelijk van meters
- Sensoren leveren belangrijke gegevens voor documentatie
- Draadloze meting met draadloze IDS-modules en de nieuwe IDS-plugkopsensoren
Het digitale multiparametersysteem voor in het lab en het veld: informatie over meten met Intelligente Digitale Sensoren (IDS)
- IDS in het lab: veilige resultaten - bruikbaar voor alle doeleinden - gebruiksvriendelijk
- IDS in het veld: robuust en waterdicht – foutbestendige signaaloverdracht – metingen tot 100 meter
- Documentatie conform GLP – eenvoudige gegevensoverdracht
- Innovatief en veelzijdig, klaar voor alle toepassingen in het lab en het veld
Informatie over meten met IDS?
Bekijk de video!