Intelligente digitale sensoren (IDS) voor meten onder zware omgevingsomstandigheden, WTW, een Xylem-merk
MPP IDS – de digitale multiparameters (maximaal drie hoofdparameters) dieptesondes met ingebouwde dieptemeting voor gebruik in profielmetingen
- PH-dieptemetingen, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en turbiditeit - maximaal drie hoofdparameters tegelijkertijd, waaronder diepte- en temperatuurmetingen
- Gecompenseerde dieptemeting bij barometrische druk voor nauwkeurige resultaten
- Profielmetingen zonder gedoe met kabels - speciale kabelrol beschikbaar met beweegbare contacten
- Nieuw plugkopsysteem
- Geen gedraai of geschroef: alleen één klik – en de druk-, spannings- en gegevensbestendige verbinding met de MPP IDS is gemaakt. Met dunne, scheurbestendige kabels van verschillende lengtes.
Typische toepassingen zijn onder andere limnologische testen van wateroppervlakten met een diepte van maximaal 100 m, maar ook metingen in boorgaten, bewaking van stortplaatsen en nog veel meer. De Multi 3630 is vereist voor het meten van alle MPP ID'S.
Diepteprofiel en waterkwaliteitmeting met de multiparametersonde MPP IDS:
- Eenvoudige configuratie
- Metingen tot een diepte van 100 meter
- Veilige gegevensoverdracht met USB-flashstation