Tekort aan siloxaan – Alternatieve slangoplossingen
Zoals u wellicht weet, is er momenteel een wereldwijd tekort aan siloxaan, waardoor het aanbod beperkt is en de siloxaanprijzen wereldwijd stijgen.
De meest recente informatie wijst op een potentieel meerjaren- of langetermijnprobleem dat van invloed is op de wereldwijde aanvoer van siliconengrondstoffen. Helaas zien wij nu een weerslag op ons vermogen om u tijdig van siliconenslangen te voorzien tegen onze huidige prijzen.
Masterflex biedt een breed scala aan slangoplossingen om aan uw eisen te voldoen. Alle hieronder vermelde samenstellingen zijn biocompatibel USP klasse VI en FDA 21 CFR 177.2600 gecertificeerd en hebben valideringsdocumenten beschikbaar. Indien u niet zeker bent over uw volgende stappen of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze applicatiespecialisten.
Onze Beste Slangen voor Hoge Zuiverheidstoepassingen
Masterflex Puri-Flex Pompslangen:
- Overtreft silicone in de belangrijkste prestatietests
- Altijd in voorraad
- Hittebestendig en lasbaar
- Weinig extraheerbare of loogbare stoffen
- Weinig spallatie (vrijkomen van deeltjes) naar producten
- Geringe eiwitbinding
Voor celoogst- en mediaprocessystemen, alsmede voor bioreactor-proceslijnen.
PURI-FLEX™
Doorzichtige premium Masterflex-slang met veel minder spallatie en een langere levensduur van de pomp dan silicone.
Andere Fantastische Alternatieven voor Siliconenslang:
Voor buffer- en mediavoorbereiding, samenstellingen voor eenmalig gebruik en aseptisch afdichten/lassen.
Pharmed™
Een populaire ondoorzichtige slangoptie in de gebruikerswereld van bioprocessen. Pharmed™ is niet-toxisch, niet-hemolytisch, en hittebestendig en lasbaar.
Koop Pharmed slangen
Voor de vervaardiging van vaccins en productiefiltratie en fermentatie.
PHARMAPURE®
Deze ondoorzichtige, ultra-lage spallatieformulering is de schoonste formulering die wij aanbieden en is de optimale keuze voor aseptische- en bioprocessen.
Koop PHARMAPURE slangen
Voor speciale chemische productie/verwerking en diagnostische tests.
CHEM-DURANCE® BIO
Wanneer u chemische- en bio-compatibiliteit met extra lage spallatie nodig heeft, is er geen betere keuze. Ondoorzichtige slangen.
Koop CHEM-DURANCE BIO slangen
Vrijwaring: Deze Masterflex-slangsamenstellingen zijn biocompatibel, gecertificeerd volgens FDA 21 CFR en USP klasse VI, en validatiedocumenten zijn op verzoek verkrijgbaar. Merk op dat deze samenstellingen slechts suggesties voor vervanging zijn; voer altijd een slangtest uit alvorens deze in uw bedrijf te gebruiken.