Masterflex® peristaltische pompsystemen
Masterflex pompen genieten wereldwijd de voorkeur. Wij staan bekend als toonaangevend in de industrie op het gebied van ontwerp, engineering en productie van peristaltische slangen- en slangenpompen, membraandoseerpompen, vacuüm/drukpompen, flowmeters en mixers. Alleen Masterflex biedt u een ongeëvenaarde veelzijdigheid en normbepalende betrouwbaarheid - prestaties die het resultaat zijn van meer dan 55 jaar ervaring in de productie van peristaltische pompen. Onze expertise en selectie van meer dan 10.000 pompconfiguraties stellen ons in staat u te helpen bij de keuze van een pompsysteem dat voldoet aan de specifieke eisen van uw toepassing.
Masterflex® heeft de wereldwijde standaard voor slangenpomp systemen gevestigd. Wij zijn al lange tijd op industrieel gebied toonaangevend in het ontwerpen, construeren en produceren van een grote verscheidenheid aan vloeistofbehandelingsproducten, waaronder:
- componenten voor peristaltische pompen en complete systemen
- slangen voor peristaltische pompen
- op maat gemaakte pompen
- MasterflexLive
Onze expertise in combinatie met onze selectie van meer dan 10.000 pompconfiguraties garanderen dat u precies dat pompsysteem kunt krijgen dat u nodig hebt. In de loop van meer dan 55 jaar productie van peristaltische pompen hebben we allang bewezen dat alleen Masterflex® een dergelijke veelzijdigheid en standaard-bepalende betrouwbaarheid kan bieden.
Masterflex peristaltische pompserie - Selecteer per doorstromingsbereik
Ismatec® serie
Microstroming, hoge nauwkeurigheid
Stromingsbereik:
0,0001 tot 365 ml/min
Microstromingspompen >
L/S® serie
Nauwkeurige stromingsregeling
Stromingsbereik:
0,00005 tot 3400 ml/min
Precisie stroming >
I/P® serie
Krachtige systemen
Stromingsbereik:
0,001 tot 26 LPM
Industriële stroming >
B/T® serie
Hoogste stroomsnelheden
Stromingsbereik:
0,3 tot 42 LPM
Hoogste stromingspompen >
MasterSense™ slimme pompsystemen
NIEUWE geïntegreerde sensortechnologie, intuïtief touchscreen en MasterflexLive® monitoring op afstand voor de biofarmaceutische industrie van morgen
Vind uw pompIntuïtief en innovatief
- Geïntegreerde sensoren bewaken de vloeistofdruk en waarschuwen voordat er een procesfout kan optreden
- Standaardprotocollen opslaan en oproepen om continuïteit te garanderen
- Intuïtief digitaal touchscreen met geoptimaliseerde menunavigatie en programma-invoer, zelfs met natte handschoenen aan!
- De MasterSense-schijven bieden 3 toegangsniveaus, waardoor verschillende programmeerniveaus mogelijk zijn, allemaal beveiligd met een wachtwoord, in overeenstemming met GMP best practices
Makkelijk en nauwkeurig
- Operationele modi omvatten continue werking, volumedosering en tijdsdosering
- Batchcontrole en interval-/uitschakeltijd in volume- en tijdmodi
- Kwalitatieve slangkalibratie zorgt ervoor dat slangen nauwkeurig worden gekalibreerd
- Grafische indicator laat u weten wanneer de slang optimaal is gekalibreerd
Verbonden en slim
- Het MasterflexLive®-cloudopslagsysteem slaat veilig op, bewaakt en genereert rapporten voor alle MasterSense™-pompsystemen
- Met MasterflexLive kunt u kiezen voor meldingen om u 24/7 te waarschuwen voor veranderingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
- Over-the-air firmware-updates zorgen ervoor dat uw pompsysteem de nieuwste software-updates heeft, zonder terug te gaan naar de fabrikant
- Geïntegreerde sensoren bewaken de luchtdruk om de hoeveelheid schuim in de media te verminderen
Masterflex® Serie Peristaltische Pompen Kenmerken en Voordelen
Onze peristaltische pompen zijn perfect voor biofarmaceutica, vloeistofbehandeling en meer. Ze zijn compact, veelzijdig en nauwkeurig. En dankzij ons gepatenteerde ontwerp kunnen ze ook gemakkelijk worden gereinigd en geven zij weinig besmettingsgevaar.
Top-eigenschappen:
Eenvoudige Procesvalidatie
- De vloeistof zit volledig in de slang en de slangen zijn gemaakt van gevalideerde primaire, biocompatibele grondstoffen.
Celvitaliteit/Moleculaire Integriteit
- Peristaltische pompen hebben een lage afschuiving, waardoor de fysieke impact op cellen en grote moleculen wordt verminderd en de algehele celvitaliteit toeneemt voor een effectiever product/API.
Nauwkeurige en Lineaire Vloeistoftoediening
- Positieve verplaatsing zorgt voor zeer nauwkeurige volumetrische stromingen over drukbereiken en viscositeit in een lineaire verhouding tot omwentelingen per minuut; de occlusie zorgt ervoor dat het product niet slipt.
Masterflex® Exclusief: Eigenaarschap Vloeistofpad
- Masterflex® biedt controle over bijna elk aspect van het vloeistofpad zoals pomp, slangen, componenten, sensoren en de assemblagediensten van wereldklasse om alles samen te brengen en volgens uw planning te leveren.
Meer redenen om voor Masterflex®te kiezen
- Zelfaanzuigende en niet-afhevelende pompen
- 316SS behuizing, afwasbare en modulaire modellen
- Verscheidenheid aan bedieningselementen en connectiviteit
- Veiligheid en toegangsbeveiliging
Masterflex begrijpt gecompliceerde vloeistofverwerkingsprocessen en biedt het breedste scala aan functies, onderdelen en stroomsnelheden zodat u alles onder controle hebt.
Peristaltische pomp selectiehulpmiddelen
Masterflex selectiehulpmiddel
Vind het aanbevolen gebundelde peristaltische pompsysteem voor u in minder dan 6 vragen!
Masterflex configurator
Stel uw pompsysteem samen door de functies te kiezen die u nodig hebt en daaruit voortvloeiende compatibele componenten
Welke stroomsnelheid heeft u nodig?
0,002 tot 43 ml/min
Lage stromingspompen >
0,0006 tot 3400 ml/min
Medium stromingspompen >
0,001 tot 42 LPM
Hoge stromingspompen >
Welke chemische stof verpompt u?
Stem uw chemicaliën af op uw materialen
Databank voor chemische compatibiliteit >
Vind uw formule
Koop peristaltische slangen >
Wat kan mijn aanvraag beïnvloeden?
Verpompen van viskeuze vloeistoffen
Lees hoe u visceuze vloeistoffen pompt >
Verpompen van schurende vloeistoffen
Lees over het verpompen van schurende vloeistoffen >
Welke verbinding is er nodig?
24/7 real-time bewaking op afstand
Verkrijg MasterflexLive >
Masterflex Digitale Aandrijving I/O
Masterflex Digitale aandrijvingen keuzegids >
Beproefd, getest, en vertrouwd over de hele wereld:
De peristaltische pomp bij uitstek voor talloze toepassingen
- Eenvoudig
Snelle installatie. Onderhoudsarm. Eenvoudig verwisselen van slangen. - Veelzijdig
Van onderzoek tot proces, verwerkt bijna elke vloeistof. Plus meerkanaalsopties. - Nauwkeurig
Stromingsbereiken: 0,0001 ml/min tot 42 l/min. Strenge ontwerpnormen. - Duurzaam
Al meer dan 55 jaar vertrouwd. Enorme chemische compatibiliteit. - Aanpasbaar
Configureerbare systemen. Veel slangopties. Eenvoudig opschaalbaar.
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.