Pall Sentino Pomp: Betere Resultaten
Voorkom nu heel eenvoudig contaminatie
Schadelijke micro-organismen maken producten onhoudbaar en oneetbaar. De productie stopt omdat de bron geëlimineerd moet worden.
Spoor deze micro-organismen op met de PALL SENTINO Pomp!
Op maat gemaakt advies? Klik HIER!Economisch, compact en gebruiksvriendelijk, de SENTINO pomp is dé oplossing die perfect aansluit binnen uw werkproces.
BELANGRIJKE VRAGEN VOOR U
- Loopt u risico op besmetting?
- Weet u zeker dat uw gehele monster gefilterd is? Of moet u additionele handelingen uitvoeren?
- Bent u het zat om uw apparaten telkens weer schoon te maken?
- Wilt u tijd besparen?
ANTWOORDT U JA OP ÉÉN VAN DEZE VRAGEN? LEEST U HIERONDER VERDER!
De SENTINO pomp is ideaal voor uw Microbiologische Membraan Filtratie (MF) Techniek. De pomp maakt gebruik van een peristaltische beweging om het monster door de filter te halen. Het filtraat wordt vervolgens gemakkelijk afgevoerd of opgevangen. De vloeistof stroomt in één richting zonder kans op terugslag, dit voorkomt een mogelijke contaminatie.
Actieve parameters zijn vooraf bepaald om de MF Techniek Methodes van de VS EPA, ISO en ASTM te hanteren, dit maakt uitgebreide validaties overbodig. Veranderingen binnen de filtratie parameters kunnen een nadelig effect hebben op het eindresultaat en het herstel van de bacteriële kolonie, de vastgestelde voorwaarden voorkomen dit.
ZIEN IS GELOVEN
Wilt u het zien? Bekijk deze handige demonstratie video die uitlegt wat de potentie is van de SENTINO Pomp.
HET COMPLETE PAKKET
Stainless steel forceps zorgen voor een eenvoudige en efficiënte omgang met filters.
HET COMPLETE PAKKET
Filtertrechters voor eenmalig gebruik. De handige en voordelige keuze, ideaal voor uw QC analyse.
HET COMPLETE PAKKET
Filtertrechters, Sentino. De ‘press-fit seal’ zorgt voor een eenvoudige opzet en verwijdering van het membraan
WILT U OP MAAT GEMAAKT ADVIES VAN ONZE EXPERTS?
Met enkel wat aanvullende informatie kunnen wij voor u aan de slag. Wilt u van ons Sales Team een op maat gemaakt aanbod voor de SENTINO pomp?