Hoe worden slangen in Masterflex L/S standaard pompkoppen geplaatst?
Videosamenvatting
Videodemonstratie hoe kunnen Silicone en Tygon Lab slangen goed in een Masterflex L/S standaard pompkop worden geplaatst?.
De stappen
Voorladen
- Kies een L/S standaard pompkop: voor dunwandige slangen of voor dikwandige slangen
- Zorg ervoor dat de "stuwschijven" aan weerszijden van de rotor liggen
- Vind de slangsleutel en plaats deze op de zijkant
- De slangsleutel brengt de juiste rek aan en centreert de slang
Plaatsen van Silicone of Tygon Lab slangen
- Kies de gewenste slanglengte
- Plaats slangverbindingen en klemmen
- Verwijder een van de "eindbellen" van de kop
- Draai deze zo dat de uitlaatopeningen zich aan de palm van de hand bevinden
- Plaats de slang in de uitlaatopening gebruikmakend van de natuurlijke kromming
- Laat deze tegen de eerste twee rollen rusten
- Steek de slangsleutel tussen de slang en de rotorplaat
- Draai de sleutel en schuif over de slang naar de andere kant terwijl de slang op zijn plaats wordt gehouden
- Verwijder de sleutel wanneer u dit gedaan heeft
- Plaats de "eindbel" terug en lijn beide "eindbellen" uit
- Druk de twee helften tegen elkaar. Voorkom dat de slang met uw vingers of tussen de twee helften wordt ingeklemd.
- Indien het sluiten van de pompkop moeilijk gaat, steek dan de slangsleutel in de groef en draai 1 - 2 keer
- Controleer of de slang in het midden van de pompkop zit
TIP: Indien het draaien van de sleutel of het sluiten van de pomp moeilijk gaat bij de Tygon-slang, gebruik dan een druppel water en strijk die over de rand van de slang. Hierdoor glijdt de sleutel gemakkelijk over de slang.
AANVULLENDE TIP: Indien u de slang wilt vervangen, steekt u de slangsleutel in de groef en draait u 1 à 2 keer om de pompkop iets uit elkaar te duwen en het verwijderen van de slang makkelijker te maken.
Videotranscript
Voor het laden
Dit zijn de L/S standaard pompen. Elke pompkop is ontworpen voor één maat slangenzorg voor optimale opname en prestaties. Vandaag demonstreer ik u de juiste manier voor het laden van een Masterflex L/S standaard pompkop. Maar laten we eerst de twee soorten L/S-standaardpompen eens bekijken. Deze pompkop maakt gebruik van dunwandige slangen, hij heeft rollen die iets voorbij de plaat uitsteken. Deze pompkop maakt gebruik van dikwandige slangen. Hij heeft rollen die zich net binnen de plaat bevinden. Let op de "stuwschijven" aan weerszijden en zorg ervoor dat beide stuwschijven op de rotor zitten. Dit is een slangsleutel. We zullen deze gebruiken in het proces van het laden van de pomp. Het gebruik van de slangensleutel zorgt voor de juiste rek van de slang en centreert de slang op de rollen en in de pomp. Laten we nu de pompkop laden!
Hoe plaatst u siliconen slang in een standaard pompkop
Kies eerst de gewenste lengte van de slang die u in de pomp wilt plaatsen. Plaats de slangverbindingen en de slangklemmen om de verbindingen op hun plaats te houden. Dit is een siliconen materiaal. Merk op hoe de slang een natuurlijke kromming heeft. En u gaat deze natuurlijke kromming plaatsen op de rotor. Verwijder een van de "eindbellen". Draai deze zo dat de uitlaatopeningen zich aan de palm van de hand bevinden. Neem de slang, plaats deze met de natuurlijke kromming in de uitlaatopening, laat deze tegen de eerste twee rollen rusten, en neem deze slangsleutel en steek deze tussen de slang en de rotorplaat. Merk op hoe de sleutel de slang in de behuizing drukt. Nu ga ik deze sleutel helemaal naar de andere kant draaien terwijl ik de slang met mijn duim op zijn plaats houd. Met behulp van de sleutel wordt de slang gelijkmatig in de pomp gedrukt. Schuif mijn duim een beetje op en verwijder de sleutel. Plaats de eindbel terug en let op dat u de slang niet afknelt en breng deze op één lijn. Knijp de twee helften tegen elkaar en let er daarbij op dat u de slang niet tussen de twee helften klemt. Merk op hoe de slang nu in het midden van de pompkop ligt
Hoe plaatst u een Tygon-Lab slang in een standaard pompkop
Tygon-slang is een beetje stugger materiaal dan de silicone. Herhaal dezelfde werkwijze als bij het plaatsen van de siliconen slang hierboven. Hier is een trucje om te helpen bij het plaatsen van dit soort materiaal. Indien het draaien van de sleutel of het sluiten van de pomp moeilijk gaat, gebruik dan een druppel water en strijk die over de rand van de slang. Hierdoor glijdt de sleutel gemakkelijk over de slang. Wanneer u de pompkop weer in elkaar zet, gaat het soms een beetje moeilijk. Neem de sleutel, steek deze in de groef en draai deze één of twee keer rond. Dit rekt de slang een beetje uit en ontspant hem. De pomp zou iets makkelijker moeten sluiten. Zorg ervoor dat u de slang niet afknelt en let erop dat hij gecentreerd is. Maak u geen zorgen indien hij niet helemaal gecentreerd is, want zodra u hem op de pompaandrijving monteert en laat draaien - zal hij automatisch in de pomp worden gecentreerd - omdat u de sleutel hebt gebruikt en de slang goed hebt uitgerekt.
Nog een truc om te delen, een makkelijke manier om de pomp te openen wanneer u de slang wilt vervangen. Gebruik opnieuw de slangsleutel, steek deze in de groef en draai een paar keer. Dit zal de pompkop iets uit elkaar drukken. Zodat het makkelijker is om de slang eruit te halen
Voor het laatst bijgewerkt:05/03/21