Veiligheidsschoeisel
uvex veiligheidsschoeisel met beschermingsklasse S1, S1 P, S2, S3 en S5 (EN ISO 20345), biedt perfecte bescherming in industriële sectoren zoals farma, biofarma, voeding en drank, onderwijs, productie, chemische industrie, elektronica en luchtvaart. Ons 'uvex' assortiment omvat ook werkschoenen (beschermingsklasse O1, EN ISO 20345) en op maat gemaakt orthopedisch veiligheidsschoeisel.
uvex 1 sport veiligheidsschoenen - roze, blauw of zwart
ESD veiligheidsveterschoenen. Lichtgewicht, flexibel en metaalvrij. In zwart en twee opvallende kleurmogelijkheden.
uvex 1 veiligheidsschoenen
ESD-veiligheidsveterschoenen met waterafstotende high-tech microvelours bovenzijde en Climazone-technologie.
uvex 2 VIBRAM leren veiligheidsschoenen
Robuuste ESD-veiligheidsschoenen met veters en dubbele dichtheid, antislip-resistente VIBRAM®-rubberen zolen.
uvex 2 GTX veiligheidslaarzen
Waterdichte en zeer goed ademende ESD-veiligheidslaars met VIBRAM® anti-slip zool.
uvex 2 Xenova
Lichtgewicht allround schoen met ademend bovenmateriaal en comfortabele binnenzool
uvex 1 x-gebonden ondersteuning
Ergonomisch ontworpen veiligheidsschoen voor uitstekend draagcomfort en maximale bescherming tegen schokken
Video's
Literatuur
Draaien, struikelen, uitglijden
Wat gebeurt er? Waarom? En wat kan worden gedaan om dit te voorkomen?