Veiligheidshandschoenen
Veiligheidshandschoenen voor mechanische en chemische risico's
In ons brede assortiment handschoenen vindt u de perfecte veiligheidshandschoen voor een groot aantal toepassingen - voor al onze producten letten wij vooral op een uitstekende pasvorm én de vereiste beschermingsklasse.
phynomic XG handschoenen
Uiterst robuuste, maar flexibele handschoenen met een uitzonderlijke oliegreep voor gebruik in vochtige, zeer vette omstandigheden.
phynomic C5 snijbeschermingshandschoenen
Niveau C snijbeschermingshandschoenen met gebreide manchet en een aqua-polymeer schuimlaag op palm en vingertoppen.
Rubiflex SXG chemisch bestendige handschoenen
Chemisch bestendige handschoenen met een nitrilbutadieenrubber coating, die een uitzonderlijke greep op droge en natte voorwerpen bieden.
uchem 3300 chemische beschermingshandschoenen
Chemische beschermingshandschoenen met uitstekend tastgevoel.
C500 XG
Snijbeschermingshandschoenen met Bamboe Twinflex-technologie voor uitstekend draagcomfort en perfecte klimaatbeheersing.
u-chem 3200
Betrouwbare chemische beschermingshandschoen in slim-fit model met uitstekende grip en flexibiliteit.