PESTINORM®-headspace-solventen
Zeer zuivere solventen voor de analyse van organische vluchtige onzuiverheden
Statische headspace GC (GC-HS) is een techniek die wordt gebruikt om vluchtige analyten voorafgaand aan analyse te concentreren. Hierdoor kan de detectie van lage niveaus van vluchtige analyten worden verbeterd en matrixinterferentie worden geminimaliseerd door de noodzaak tot het rechtstreeks injecteren van het monster te elimineren. Onze nieuwe reeks GC-HS-solventen omvat de zes meestgebruikte organische solventen:
- Hebben een zeer hoge zuiverheid (> 99,99% van assay)
- Hebben een zeer hoge UV-doorlaatbaarheid
- Elke batch wordt gecontroleerd en specifiek geëvalueerd via analyse op basis van OVI-normen
- Geschikt voor OVI-analyse zoals beschreven in de ICH-, USP- en EP-methoden