Protein Extraction Reagent, BugBuster® en BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 140 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Protein Extraction Reagent, BugBuster® en BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Buffers Extractiebuffers
BugBuster® reagens voor eiwitextractie is samengesteld voor het voorzichtig openbreken van de celwand van E. coli, waarbij de oplosbare eiwitten worden vrijgemaakt. Het biedt een eenvoudig, snel en goedkoop alternatief voor mechanische methoden, zoals de French Press of sonicatie, voor het vrijmaken van tot expressie gebracht eiwit als voorbereiding van purificatie of andere toepassingen. Het reagens bevat een mengsel van detergentia dat de celwand kan perforeren zonder oplosbare eiwitten te denatureren.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.