Productie van batterijkathodes en anodes
Productie van batterijkathodes en anodes
Avantor zet geavanceerde batterijwetenschap in beweging om een betere wereld te creëren.
Een Li-ion batterij bevat 2 elektroden: de kathode en de anode.
Wanneer de batterij ontlaadt, geeft de anode lithiumionen af aan de kathode (die door de elektrolyt stromen) en elektronen (die door het elektrische circuit stromen), waarbij de laatste een elektrische stroom opwekken. Wanneer de batterij wordt aangesloten om op te laden, gebeurt het tegenovergestelde: lithiumionen worden afgegeven door de kathode en ontvangen door de anode.
Onafhankelijk van het type elektrode bestaan ze doorgaans uit een metaalfolie bedekt met een verbinding gemaakt van een polymeerbindmiddel, een geleidend additief en een actief materiaal:
- De kathode is een dunne aluminiumfolie bedekt met een verbinding. Kathode-actieve materialen zijn samengesteld uit lithium en metaal. Het meest gebruikte polymeerbindmiddel is polyvinylideenfluoride (PVDF) dat oplost in giftige en brandbare oplosmiddelen zoals n-methylpyrrolidon (NMP) en n,n-dimethylformamide (DMF).
- De anode is doorgaans een dunne koperfolie bedekt met een verbinding. Het actieve materiaal van de anode is grafiet (synthetisch geproduceerd of gedolven). Een veelgebruikt polymeerbindmiddel voor de anode is carboxymethylcellulose (CMC) dat oplost in gedeïoniseerd water (DI Water).
- Super P Carbon Black (CB) wordt veel gebruikt als geleidend additief in kathodes en anodes. Of het nu werkt vanuit een laboratorium of op industriële schaal: Avantor ondersteunt u door het aanbieden van kritische grondstoffen, chemicaliën, apparatuur, instrumenten en een breed scala aan producten voor R&D, QA/QC, tests, een gecontroleerde omgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid en facilitaire dienstverlening.
Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Avantor, of vul ons contactformulier in.
Gecontroleerde omgeving
Avantor biedt een breed assortiment cleanroomproducten om het product en proces te beschermen.
Beschermende uitrusting & veiligheid
Avantor biedt een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om de gebruiker te beschermen tijdens onderzoek, productie of recycling.
Facilitaire dienstverlening
Avantor biedt een breed scala aan producten om uw locaties schoon, veilig en geordend te houden.
Chemicaliën en grondstoffen voor productie
Avantor biedt een breed scala aan chemicaliën voor R&D en productie van batterij-actieve materialen.
Apparatuur & instrumenten
Avantor distribueert een breed scala aan procesapparatuur en instrumentatie van topfabrikanten.
R&D, QA/QC testen
Avantor heeft een breed assortiment producten dat voldoet aan de gespecialiseerde behoeften van R&D en QA/QC testlaboratoria.
NMP
Avantor biedt N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) aan in verschillende kwaliteitsniveaus (ACS, elektronisch, micro-elektronisch, etc.)
Hulpbronnen – fabricageproces van elektroden & batterijprestaties
Fabricageproces van elektroden en de invloed ervan op de prestaties van lithium-ionbatterijen: stand van de techniek en toekomstige trends
Het fabricageproces van de elektroden is essentieel bij het bepalen van de batterijprestaties.